Tisk…
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 6850 CZK
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460979
CAS číslo: 68206-04-2