Tisk…
2,4-Diiodo-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42172-1G OR42172-2.5G OR42172-5G OR42172-10G
APOSOR42172-1GEA 7080 CZK
APOSOR42172-1G APOSOR42172-2.5G APOSOR42172-5G APOSOR42172-10G
2,4-Diiodo-1H-imidazole
2,4-Diiodo-1H-imidazole
Vzorec: C₃H₂I₂N₂
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800593
CAS číslo: 19198-80-2