Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 1290 CZK
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 78…82 °C
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II