Tisk…
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42158-1G OR42158-250MG OR42158-5G
APOSOR42158-1GEA 2900 CZK
APOSOR42158-1G APOSOR42158-250MG APOSOR42158-5G
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
2-Cyano-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₆H₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368197
CAS číslo: 86869-14-9