Tisk…
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42156-1G OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA 705 CZK
APOSOR42156-1G APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07374959
CAS číslo: 33631-09-3