Tisk…
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42152-1G OR42152-5G OR42152-25G
APOSOR42152-1GEA 1660 CZK
APOSOR42152-1G APOSOR42152-5G APOSOR42152-25G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Vzorec: C₈H₁₅NO₆·H₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00136044
CAS číslo: 3615-17-6