Tisk…
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
OR42150-100G
APOSOR42150-100GEA 8900 CZK
APOSOR42150-100G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Bod varu: 117…119 °C/0,4mmHg
Bod tání: 55 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798260
CAS číslo: 61278-21-5