Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42147-1G
OR42147-250MG
OR42147-5G
APOSOR42147-1GEA
6050
CZK
APOSOR42147-1G
APOSOR42147-250MG
APOSOR42147-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Vzorec:
C₁₂H₁₁ClO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01935972 CAS číslo: 5814-38-0 |