Tisk…

3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine

OR42139-100G
APOSOR42139-100GEA 5200 CZK
APOSOR42139-100G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Bod tání: 57…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368887
CAS číslo: 884495-39-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR