Tisk…
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
OR42134-1G OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA 622 CZK
APOSOR42134-1G APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095087
CAS číslo: 38186-82-2