Tisk…
1,3-Diiodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4213-100G
APOSOR4213-100GEA 2780 CZK
APOSOR4213-100G
1,3-Diiodobenzene 98%
1,3-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Bod tání: 33…37 °C
Hustota: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041731
CAS číslo: 626-00-6
EINECS: 210-921-1