Tisk…
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 2440 CZK
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Bod varu: 281 °C
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11040194
CAS číslo: 78137-76-5