Tisk…
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 622 CZK
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
1,3-Benzoxazol-2-amine
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182850
CAS číslo: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3