Tisk…
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 622 CZK
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Bod tání: 245…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093919
CAS číslo: 634-38-8