Tisk…
6-Bromo-3-isoquinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 827 CZK
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224.0500 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110423
CAS číslo: 1031927-91-9