Tisk…
2-Indanylacetic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 3710 CZK
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod tání: 91…93 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082653
CAS číslo: 37868-26-1