Tisk…
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 5790 CZK
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185562
CAS číslo: 29973-91-9