3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR42060-1G
OR42060-250MG
OR42060-500MG
APOSOR42060-1GEA
11380
CZK
APOSOR42060-1G
APOSOR42060-250MG
APOSOR42060-500MG
3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
3-Isobutylamino-propan-1-ol
Vzorec:
C₇H₁₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03446756 CAS číslo: 285124-45-0 |