Tisk…
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Cyanoacetylurethane
OR42047-1G OR42047-25G OR42047-5G
APOSOR42047-1GEA 622 CZK
APOSOR42047-1G APOSOR42047-25G APOSOR42047-5G
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001937
CAS číslo: 6629-04-5