Tisk…
9-Bromo-9-phenylfluorene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 1240 CZK
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Vzorec: C₁₉H₁₃Br
MW: 321.23 g/mol
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075522
CAS číslo: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8 II