Tisk…
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
OR42024-25G OR42024-5G
APOSOR42024-25GEA 1660 CZK
APOSOR42024-25G APOSOR42024-5G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Vzorec: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287.13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12196936
CAS číslo: 854952-58-2