4-Quinolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
OR4202-100G
APOSOR4202-100GEA
2280
CZK
APOSOR4202-100G
4-Quinolinol 97%
4-Quinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Bod tání: 200…206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006777 CAS číslo: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...