Tisk…
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
OR42013-2.5L
APOSOR42013-2.5LEA 8900 CZK
APOSOR42013-2.5L
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) 98%
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů)
Vzorec: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Bod varu: 189…191 °C
Bod tání: –125 °C
Hustota: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57,2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004130
CAS číslo: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III