Tisk…
4-Methoxystyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methoxy-4-vinylbenzene, 4-Vinylanisole
OR42010-1G OR42010-5G
APOSOR42010-1GEA 827 CZK
APOSOR42010-1G APOSOR42010-5G
4-Methoxystyrene
4-Methoxystyrene
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 41…42 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008619
CAS číslo: 637-69-4
EINECS: 211-298-9