Tisk…
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
OR4201-5G OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA 1330 CZK
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368365
CAS číslo: 85977-52-2