Tisk…
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 24170 CZK
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Bod varu: 265…272 °C
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656775
CAS číslo: 610791-05-4