Tisk…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-hydroxybenzo[b]furan, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-ol
OR42003-1G OR42003-250MG
APOSOR42003-1GEA 8370 CZK
APOSOR42003-1G APOSOR42003-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09029838
CAS číslo: 40492-52-2