Tisk…
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 622 CZK
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod varu: 126…127 °C/24mmHg
Hustota: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006336
CAS číslo: 1721-26-2