Tisk…
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR4200-100G OR4200-25G OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA 1620 CZK
APOSOR4200-100G APOSOR4200-25G APOSOR4200-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 85…86 °C/1mmHg
Hustota: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005821
CAS číslo: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5