Tisk…
4-Phenylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4179-10G OR4179-5G OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA 1910 CZK
APOSOR4179-10G APOSOR4179-5G APOSOR4179-1G
4-Phenylpiperidine 97%
4-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Bod varu: 255…257 °C/727mmHg
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006002
CAS číslo: 771-99-3
EINECS: 212-243-1