Tisk…
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 1240 CZK
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033058
CAS číslo: 3243-42-3