Tisk…
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 2320 CZK
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190246
CAS číslo: 1011-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III