Tisk…
2-Bromobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
OR4152-25G
APOSOR4152-25GEA 4100 CZK
APOSOR4152-25G
2-Bromobenzophenone 98%
2-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Bod varu: 345 °C
Bod tání: 40…44 °C
Hustota: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00032462
CAS číslo: 13047-06-8