Tisk…
5-Hydroxymethyluracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4151-25G OR4151-5G OR4151-100G
APOSOR4151-25GEA 2900 CZK
APOSOR4151-25G APOSOR4151-5G APOSOR4151-100G
5-Hydroxymethyluracil
5-Hydroxymethyluracil
Vzorec: C₅H₆N₂O₃
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006070
CAS číslo: 4433-40-3
EINECS: 224-636-5