Tisk…
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 1820 CZK
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₁NS
Bod tání: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190139
CAS číslo: 1134-94-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III