Tisk…
Methyl nicotinoylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 827 CZK
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Vzorec: C₉H₉NO₃
Bod tání: 34…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216524
CAS číslo: 54950-20-8