1,3,5-Tribromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4123-100G
OR4123-25G
OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA
1210
CZK
APOSOR4123-100G
APOSOR4123-25G
APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenzene
1,3,5-Tribromobenzene
Vzorec:
C₆H₃Br₃ Bod varu: 271 °C Bod tání: 117…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000080 CAS číslo: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...