Tisk…
3-Pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
OR4119-25G OR4119-5G OR4119-100G
APOSOR4119-25GEA 910 CZK
APOSOR4119-25G APOSOR4119-5G APOSOR4119-100G
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Vzorec: C₅H₆BNO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674177
CAS číslo: 1692-25-7