Tisk…
4-Iodosalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR41184-25G OR41184-5G OR41184-100G
APOSOR41184-25GEA 4530 CZK
APOSOR41184-25G APOSOR41184-5G APOSOR41184-100G
4-Iodosalicylic acid 98%
4-Iodosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061127
CAS číslo: 16870-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III