Tisk…
2,5-Dibromophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR41182-1G OR41182-25G OR41182-5G
APOSOR41182-1GEA 622 CZK
APOSOR41182-1G APOSOR41182-25G APOSOR41182-5G
2,5-Dibromophenylacetic acid
2,5-Dibromophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,95 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664691
CAS číslo: 203314-28-7