Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41181-1G OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA 622 CZK
APOSOR41181-1G APOSOR41181-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,0500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659504
CAS číslo: 884495-14-1