Tisk…
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-hydroxypyridine
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 5130 CZK
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,1139 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114213
CAS číslo: 3543-01-9