Tisk…
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 5290 CZK
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₂ClN₃
Bod tání: 25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09607731
CAS číslo: 939986-65-9