Tisk…
1,3-Dioxan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Trimethylene Carbonate
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 4570 CZK
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Bod varu: 135 °C/3,75mmHg
Bod tání: 48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010440
CAS číslo: 2453-03-4