Tisk…
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41149-1G OR41149-5G OR41149-25G
APOSOR41149-1GEA 695 CZK
APOSOR41149-1G APOSOR41149-5G APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226870
CAS číslo: 214342-63-9