Tisk…
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-1,8-naphthyridine
OR41142-1G OR41142-250MG
APOSOR41142-1GEA 4800 CZK
APOSOR41142-1G APOSOR41142-250MG
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₆BrN₃
MW: 224,0573 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909648
CAS číslo: 64874-38-0