Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41128-25G
APOSOR41128-25GEA 4860 CZK
APOSOR41128-25G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01975194
CAS číslo: 25940-35-6