Tisk…
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 13690 CZK
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213156
CAS číslo: 156973-09-0