Tisk…
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR41118-1G OR41118-250MG
APOSOR41118-1GEA 13460 CZK
APOSOR41118-1G APOSOR41118-250MG
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743416
CAS číslo: 394223-19-9