Tisk…
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 2400 CZK
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00967074
CAS číslo: 2703-17-5